Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Polyester
Beschreibung
- Gute Wischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit
- Einfache Personalisierung dank Laserdrucktechnologie
- RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Betriebstemperatur von -94 °F bis 230 °F (-70 °C °bis 110 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | LaserTab Laserbedruckbares Etikett |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß, Durchsichtig |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Laser |
| Produkttyp | Etikett |
| Mehr anzeigen |