missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten – matt, Acryl-Permanentkleber
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Etiketten für Etikettendrucker BMP71 |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Druckeretiketten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sprach- und Datenkommunikation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71, TLS2200, TLSPC Link |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur