Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten, matt, Acryl-Permanentkleber
Beschreibung
- Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
- Extra dünn
- Hält in flüssigem Stickstoff, Autoklaven und Heißwasserbädern
- Permanenter Acrylklebstoff
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Etiketten für BMP71 FreezerBondz Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Druckeretikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor-Kennzeichnung |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | 500/Packung |
| Form | Rechteck |
| Mehr anzeigen |