Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten, matt, Acryl-Permanentkleber
Artikelnummer. 15146262
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Weiß/transparent, Transparent
Breite (metrisch):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
48,26 mm
Höhe (metrisch):
12,7 mm
15 mm
25,40 mm
38.1 mm
41.28 mm
45.72 mm
66.68 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 15146262
Marke: Brady™ 710764
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Low-Profile-Etikett zur Verwendung auf gefrorenen Oberflächen oder auf Oberflächen für Raumtemperatur.
  • Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
  • Extra dünn
  • Hält in flüssigem Stickstoff, Autoklaven und Heißwasserbädern
  • Permanenter Acrylklebstoff
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß/transparent, Transparent
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Anzahl pro Packung 100/Packung
Form Rechteck mit gerundeten Ecken
Größe (metrisch) 15,24 x 41,28 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) –196 bis 110 °C
Dicke (metrisch) 0,012 mm
Dimensions (LxW) 41,28 x 15,24 mm
Breite (metrisch) 15,24 mm
Höhe (metrisch) 66.68 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 41.28 mm
Durchmesser (metrisch) 12,70 mm