Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten, matt, Acryl-Permanentkleber
Artikelnummer. 15186262
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Weiß/transparent, Transparent
Breite (metrisch):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
48,26 mm
Höhe (metrisch):
12,7 mm
15 mm
25,40 mm
38.1 mm
41.28 mm
45.72 mm
66.68 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15186262 Weiß/transparent, Transparent 15,24 mm 45.72 mm 1 Stück
15146262 Weiß/transparent, Transparent 15,24 mm 66.68 mm 1 Stück
15146272 Weiß/transparent, Transparent 15,24 mm 15 mm 1 Stück
12123801 Weiß/transparent, Transparent 15,24 mm 38.1 mm 1 BX
15126272 Weiß/transparent, Transparent 25,4 mm 15 mm 1 Stück
15136272 Weiß/transparent, Transparent 9,53 mm 15 mm 1 Stück
12654883 Weiß 25,4 mm 12,7 mm 1 BX
15156262 Weiß 25,4 mm 41.28 mm 1 Stück
15136262 Weiß 25,4 mm 15 mm 1 Stück
12674883 Weiß 48,26 mm 25,40 mm 1 BX
10 options
Artikelnummer. 15186262
Marke: Brady™ 710774
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Low-Profile-Etikett zur Verwendung auf gefrorenen Oberflächen oder auf Oberflächen für Raumtemperatur.
  • Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
  • Extra dünn
  • Hält in flüssigem Stickstoff, Autoklaven und Heißwasserbädern
  • Permanenter Acrylklebstoff
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß/transparent, Transparent
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Anzahl pro Packung 250/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 15,24 x 38,1 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) –196 bis 110 °C
Dicke (metrisch) 0,012 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 18.42 mm
Dimensions (LxW) 38,1 x 15,24 mm
Breite (metrisch) 15,24 mm
Höhe (metrisch) 45.72 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.1 mm