Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten
Artikelnummer. 11518614
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch):
25,4 B x 12,7 mm L; 9,53 mm Durchmesser
25,4 B x 15,24 m L
48,26 mm B x 15,24 m L
9,53 mm B x 15,24 m L
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) unitSize
11518614 9,53 mm B x 15,24 m L 1 BX
11504274 25,4 B x 12,7 mm L; 9,53 mm Durchmesser 1 Stück
11503974 48,26 mm B x 15,24 m L 1 BX
11553924 25,4 B x 15,24 m L 1 BX
4 options
Artikelnummer. 11518614
Marke: Brady™ 115135
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erkennen von bereiften, gefrorenen oder Fläschchen für Raumtemperatur (mit Überlappung)
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
  • Matte Oberfläche
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Klebstofftyp Acryl
Farbe Durchsichtig
Ausführung Glanz
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborkennzeichnung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typen- und Bezeichnungsschilder, Sprach- und Datenkommunikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Größe (metrisch) 9,53 mm B x 15,24 m L
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Länge (metrisch) 15,24 m
Breite (metrisch) 9,53 mm