Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten
Click to view available options
Größe (metrisch):
25,4 B x 12,7 mm L; 9,53 mm Durchmesser
25,4 B x 15,24 m L
48,26 mm B x 15,24 m L
9,53 mm B x 15,24 m L
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Beschreibung
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
- Matte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Etiketten für BMP71 FreezerBondz Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Druckeretiketten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor-Kennzeichnung |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Form | Rechteck mit gerundeten Ecken |
| Größe (metrisch) | 25,4 B x 12,7 mm L; 9,53 mm Durchmesser |
| Mehr anzeigen |