Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Etiketten aus Polyester
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13563330
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Transparent
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 13563330
Marke: Brady™ 143044
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
B33 Series Self-laminating Polyester Labels for BBP33, i3300, and i5300 Printers.
  • B33 Series selbstlaminierende Polyesteretiketten
  • Laboridentifikation wie Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Pailletten und Objektträgern
  • 2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Beschreibung Selbstlaminierende Polyesteretiketten für BBP33 Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß, Transparent
Display Blank
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Selbstlaminierendes Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation wie Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Pailletten und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP33, i3300, i5300
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Anzahl pro Packung 1000 Labels/Box
Menge 2500/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0,012 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 41.28 mm
Dimensions (LxW) 88,90 x 38,10 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Länge (metrisch) 38.1 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 38,1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 31.75 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1.5 in.
Höhe (metrisch) 88,90 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.10 mm
Alternate Part Number B33-134-461