Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Etiketten aus Polyester
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15208836
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
15,24 mm
34,93 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
15208836 15,24 mm 1 BX
15298826 34,93 mm 1 BX
2 options
Artikelnummer. 15208836
Marke: Brady™ 361689
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Use these Self-laminating Polyester Labels for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
  • Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Beschreibung Selbstlaminierende Polyesteretiketten für BBP33 Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Selbstlaminierendes Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation wie Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Pailletten und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP33, i3300, i5300
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Anzahl pro Packung 2000 Labels/Box
Menge 2000/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0,012 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 22.24 mm
Dimensions (LxW) 48,26 x 15,24 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Länge (metrisch) 48.26 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,6 in.
Breite (metrisch) 15,24 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 15.24 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1.57 in.
Höhe (metrisch) 19 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 39.88 mm
Alternate Part Number B33-638-461