Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Etiketten aus Polyester
Click to view available options
Breite (metrisch):
15,24 mm
34,93 mm
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000 |
| Beschreibung | Selbstlaminierende Polyesteretiketten für BBP33 Drucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Display | Blank |
| Ausführung | Matt |
| Format | Selbstlaminierend |
| Material | Polyester |
| Mehr anzeigen |