Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Click to view available options
Form:
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Rund
Größe (metrisch):
101,6 W x 50,8 mmH
15,24 mm Durchm.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
15.24 B x 38.1 H (mm)
18.26 x 25.46 mm (B x H)
19 H x 31.75 B (mm)
19 x 38.1 mm (B x H)
19 x 6.35 mm (B x H)
19 x 6,35 mm (B x H)
22.86 x 19 mm (B x H)
22.86 x 22.86 mm (B x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 4,75 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (B x H)
25.4 x 9.53 mm (B x H)
34.93 x 45.72 mm (B x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38.1 x 19 mm (B x H)
40 x 15 mm (B x H)
41,28 X 15,24 mm (B x H)
48.26 x 6.35 mm (B x H)
5.08 x 22.86 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50,8 x 6,35 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50.8 H x 76.20 B (mm)
57.15 x 19 mm (B x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,2 W x 25,4 mmH
88.9 x 38.1 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Ausführung:
Glanz
Matt
Satin
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Permanent
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Packung
1 Rollen
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | 2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG |
| Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Selbstlaminierend |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Show More |