Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 10630134
Change view
Click to view available options
Form:
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Rund
Größe (metrisch):
101,6 W x 50,8 mmH
15,24 mm Durchm.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
15.24 B x 38.1 H (mm)
18.26 x 25.46 mm (B x H)
19 H x 31.75 B (mm)
19 x 38.1 mm (B x H)
19 x 6.35 mm (B x H)
19 x 6,35 mm (B x H)
22.86 x 19 mm (B x H)
22.86 x 22.86 mm (B x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 4,75 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (B x H)
25.4 x 9.53 mm (B x H)
34.93 x 45.72 mm (B x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38.1 x 19 mm (B x H)
40 x 15 mm (B x H)
41,28 X 15,24 mm (B x H)
48.26 x 6.35 mm (B x H)
5.08 x 22.86 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50,8 x 6,35 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50.8 H x 76.20 B (mm)
57.15 x 19 mm (B x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,2 W x 25,4 mmH
88.9 x 38.1 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Ausführung:
Glanz
Matt
Satin
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Permanent
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Packung
1 Rollen
| Artikelnummer. | Form | Größe (metrisch) | Ausführung | Klebstofftyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10630134 | Rechteck | 50,8 x 25,4 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 13099262 | Rechteck | 101,6 W x 50,8 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 10479883 | Rund | 9,53 mm Durchm. | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11504314 | Rechteck mit gerundeten Ecken | 40 x 15 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 13019302 | Rechteck | 50,8 x 6,35 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 11896023 | Rechteck | 19 x 38.1 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 13099302 | Rechteck | 38,10 W x 6,35 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 11810855 | Rechteck | 19 x 6,35 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11816043 | Rechteck | 22.86 x 22.86 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11583784 | Rechteck | 25,4 W x 4,75 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 10209922 | Rechteck mit gerundeten Ecken | 25.4 x 9.53 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11836013 | Rechteck | 5.08 x 22.86 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 13009312 | Rechteck | 25,4 W x 12,7 mmH | Glanz | Naturkautschuk, Permanent | 1 Packung |
| 12834723 | Rechteck | 50,8 x 25,4 mm (B x H) | Satin | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10020942 | Rechteck | 15,24 x 48,26 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11538754 | Rechteck | 25,4 W x 76,2 mmH | Satin | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 11836023 | Rechteck | 34.93 x 45.72 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11523724 | Rechteck | 76,20 W x 25,4 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10011932 | Rechteck mit gerundeten Ecken | 15,24 mm Durchm. | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11814714 | Rechteck | 50.8 H x 76.20 B (mm) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11503734 | Rechteck | 19 H x 31.75 B (mm) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11836043 | Rechteck | 38.1 x 19 mm (B x H) | Satin | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10031932 | Rechteck | 15.24 B x 38.1 H (mm) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10315992 | Rechteck | 48.26 x 6.35 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11885245 | Rechteck | 25,4 x 12,70 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10600784 | Rechteck | 41,28 X 15,24 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11582715 | Rechteck | 76,2 W x 25,4 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 10679343 | Rechteck | 88.9 x 38.1 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10561515 | Rechteck | 18.26 x 25.46 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11886013 | Rechteck | 15,24 x 66,68 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 12882699 | Rechteck | 22.86 x 19 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11826033 | Rechteck | 57.15 x 19 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11826043 | Rechteck | 19 x 6.35 mm (B x H) | Satin | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10630134
missing translation for 'mfr': Brady™ 030131
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) |
| Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Für IP™ geeignet |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Thermotransferdrucker-Etikett |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Asset Identifikation, Laboridentifikation, Einstufungen und Typenschilder |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -70°C |
| Modell | THT-17-423-3 |
| Anzahl pro Packung | 3000 Label(s) / Roll |
| Menge | 3000/Packung |
| Form | Rechteck |
| Größe | 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) |
| Größe (metrisch) | 50,8 x 25,4 mm (B x H) |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -94°F to +230°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70 bis +110 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.003 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.019 mm |
| Vertikale Wiederholung (metrisch) | 28.58 mm |
| Dimensions (LxW) | 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) |
| Länge (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (metrisch) | 50,8 mm |
| Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich | 50.80 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Höhe (metrisch) | 25.4 mm |
| Alternate Part Number | THT-17-423-3 |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?