Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11816043
Click to view available options
Form:
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Rund
Größe (metrisch):
101,6 W x 50,8 mmH
15,24 mm Durchm.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
15.24 B x 38.1 H (mm)
18.26 x 25.46 mm (B x H)
19 H x 31.75 B (mm)
19 x 38.1 mm (B x H)
19 x 6.35 mm (B x H)
19 x 6,35 mm (B x H)
22.86 x 19 mm (B x H)
22.86 x 22.86 mm (B x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 4,75 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (B x H)
25.4 x 9.53 mm (B x H)
34.93 x 45.72 mm (B x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38.1 x 19 mm (B x H)
40 x 15 mm (B x H)
41,28 X 15,24 mm (B x H)
48.26 x 6.35 mm (B x H)
5.08 x 22.86 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50,8 x 6,35 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50.8 H x 76.20 B (mm)
57.15 x 19 mm (B x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,2 W x 25,4 mmH
88.9 x 38.1 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Ausführung:
Glanz
Matt
Satin
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Permanent
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Packung
1 Rollen
Artikelnummer. 11816043
Marke: Brady™ 217080
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Horizontale Wiederholung (metrisch) 25.86 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Modell BPT-617-488
Anzahl pro Packung 1000/Packung
Menge 3000
Form Rechteck
Größe 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Größe (metrisch) 22.86 x 22.86 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to 320°F
Temperaturbereich (metrisch) –75 bis 145 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0037 in.
Dicke (metrisch) 0.022 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 25.86 mm
Dimensions (LxW) 22,86 x 22,86 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.9 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.9 in.
Breite (metrisch) 22,86 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 22.86 mm
Breite (metrisch) Band 80.58 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.9 in.
Höhe (metrisch) 25.4 mm
Alternate Part Number BPT-617-488