Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11826043
Change view
Click to view available options
Form:
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Rund
Größe (metrisch):
101,6 W x 50,8 mmH
15,24 mm Durchm.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
15.24 B x 38.1 H (mm)
18.26 x 25.46 mm (B x H)
19 H x 31.75 B (mm)
19 x 38.1 mm (B x H)
19 x 6.35 mm (B x H)
19 x 6,35 mm (B x H)
22.86 x 19 mm (B x H)
22.86 x 22.86 mm (B x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 4,75 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (B x H)
25.4 x 9.53 mm (B x H)
34.93 x 45.72 mm (B x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38.1 x 19 mm (B x H)
40 x 15 mm (B x H)
41,28 X 15,24 mm (B x H)
48.26 x 6.35 mm (B x H)
5.08 x 22.86 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50,8 x 6,35 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50.8 H x 76.20 B (mm)
57.15 x 19 mm (B x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,2 W x 25,4 mmH
88.9 x 38.1 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Ausführung:
Glanz
Matt
Satin
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Permanent
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Packung
1 Rollen
| Artikelnummer. | Form | Größe (metrisch) | Ausführung | Klebstofftyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11826043 | Rechteck | 19 x 6.35 mm (B x H) | Satin | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 13099262 | Rechteck | 101,6 W x 50,8 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 10479883 | Rund | 9,53 mm Durchm. | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11504314 | Rechteck mit gerundeten Ecken | 40 x 15 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 13019302 | Rechteck | 50,8 x 6,35 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 11896023 | Rechteck | 19 x 38.1 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 13099302 | Rechteck | 38,10 W x 6,35 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 11810855 | Rechteck | 19 x 6,35 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11816043 | Rechteck | 22.86 x 22.86 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11583784 | Rechteck | 25,4 W x 4,75 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 10209922 | Rechteck mit gerundeten Ecken | 25.4 x 9.53 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11836013 | Rechteck | 5.08 x 22.86 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 13009312 | Rechteck | 25,4 W x 12,7 mmH | Glanz | Naturkautschuk, Permanent | 1 Packung |
| 12834723 | Rechteck | 50,8 x 25,4 mm (B x H) | Satin | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10020942 | Rechteck | 15,24 x 48,26 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11538754 | Rechteck | 25,4 W x 76,2 mmH | Satin | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 11836023 | Rechteck | 34.93 x 45.72 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11523724 | Rechteck | 76,20 W x 25,4 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10011932 | Rechteck mit gerundeten Ecken | 15,24 mm Durchm. | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11814714 | Rechteck | 50.8 H x 76.20 B (mm) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11503734 | Rechteck | 19 H x 31.75 B (mm) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11836043 | Rechteck | 38.1 x 19 mm (B x H) | Satin | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10031932 | Rechteck | 15.24 B x 38.1 H (mm) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10630134 | Rechteck | 50,8 x 25,4 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10315992 | Rechteck | 48.26 x 6.35 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11885245 | Rechteck | 25,4 x 12,70 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10600784 | Rechteck | 41,28 X 15,24 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11582715 | Rechteck | 76,2 W x 25,4 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 10679343 | Rechteck | 88.9 x 38.1 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10561515 | Rechteck | 18.26 x 25.46 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11886013 | Rechteck | 15,24 x 66,68 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 12882699 | Rechteck | 22.86 x 19 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11826033 | Rechteck | 57.15 x 19 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod. 11826043
missing translation for 'mfr': Brady™ 236701
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Satin |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Thermotransferdrucker-Etikett |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leiterplatten- und Bauteilkennung, Laborkennung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 |
| Horizontale Wiederholung (metrisch) | 6.35 mm |
| Etiketten pro Zeile | 5 |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -80°C |
| Modell | BPT-1-8423-2.5 |
| Anzahl pro Packung | 2500 Label(s) / Roll |
| Menge | 2500/Packung |
| Form | Rechteck |
| Größe | 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H) |
| Größe (metrisch) | 19 x 6.35 mm (B x H) |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -112°F to +230°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70 bis +110 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.0028 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.017 mm |
| Vertikale Wiederholung (metrisch) | 9.4 mm |
| Dimensions (LxW) | 6,35 x 19,05 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 0.25 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 0.75 in. |
| Breite (metrisch) | 19 mm |
| Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich | 19.05 mm |
| Breite (metrisch) Band | 108 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.25 in. |
| Höhe (metrisch) | 25.4 mm |
| Alternate Part Number | BPT-1-8423-2.5 |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?