Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11836023
Change view
Click to view available options
Form:
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Rund
Größe (metrisch):
101,6 W x 50,8 mmH
15,24 mm Durchm.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
15.24 B x 38.1 H (mm)
18.26 x 25.46 mm (B x H)
19 H x 31.75 B (mm)
19 x 38.1 mm (B x H)
19 x 6.35 mm (B x H)
19 x 6,35 mm (B x H)
22.86 x 19 mm (B x H)
22.86 x 22.86 mm (B x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 4,75 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (B x H)
25.4 x 9.53 mm (B x H)
34.93 x 45.72 mm (B x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38.1 x 19 mm (B x H)
40 x 15 mm (B x H)
41,28 X 15,24 mm (B x H)
48.26 x 6.35 mm (B x H)
5.08 x 22.86 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50,8 x 6,35 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50.8 H x 76.20 B (mm)
57.15 x 19 mm (B x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,2 W x 25,4 mmH
88.9 x 38.1 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Ausführung:
Glanz
Matt
Satin
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Permanent
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Packung
1 Rollen
Artikelnummer. Form Größe (metrisch) Ausführung Klebstofftyp unitSize
11836023 Rechteck 34.93 x 45.72 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
13099262 Rechteck 101,6 W x 50,8 mmH Glanz Acryl, Permanent 1 Rollen
10479883 Rund 9,53 mm Durchm. Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
11504314 Rechteck mit gerundeten Ecken 40 x 15 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 Rollen
13019302 Rechteck 50,8 x 6,35 mm (B x H) Glanz Acryl, Permanent 1 Rollen
11896023 Rechteck 19 x 38.1 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
13099302 Rechteck 38,10 W x 6,35 mmH Glanz Acryl, Permanent 1 Rollen
11810855 Rechteck 19 x 6,35 mm (B x H) Glanz Acryl, Permanent 1 ROLL
11816043 Rechteck 22.86 x 22.86 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
11583784 Rechteck 25,4 W x 4,75 mmH Glanz Acryl, Permanent 1 Rollen
10209922 Rechteck mit gerundeten Ecken 25.4 x 9.53 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
11836013 Rechteck 5.08 x 22.86 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
13009312 Rechteck 25,4 W x 12,7 mmH Glanz Naturkautschuk, Permanent 1 Packung
12834723 Rechteck 50,8 x 25,4 mm (B x H) Satin Acryl, Permanent 1 ROLL
10020942 Rechteck 15,24 x 48,26 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
11538754 Rechteck 25,4 W x 76,2 mmH Satin Acryl, Permanent 1 Rollen
11523724 Rechteck 76,20 W x 25,4 mmH Glanz Acryl, Permanent 1 ROLL
10011932 Rechteck mit gerundeten Ecken 15,24 mm Durchm. Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
11814714 Rechteck 50.8 H x 76.20 B (mm) Glanz Acryl, Permanent 1 ROLL
11503734 Rechteck 19 H x 31.75 B (mm) Glanz Acryl, Permanent 1 ROLL
11836043 Rechteck 38.1 x 19 mm (B x H) Satin Acryl, Permanent 1 ROLL
10031932 Rechteck 15.24 B x 38.1 H (mm) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
10630134 Rechteck 50,8 x 25,4 mm (B x H) Glanz Acryl, Permanent 1 ROLL
10315992 Rechteck 48.26 x 6.35 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
11885245 Rechteck 25,4 x 12,70 mm (B x H) Glanz Acryl, Permanent 1 ROLL
10600784 Rechteck 41,28 X 15,24 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
11582715 Rechteck 76,2 W x 25,4 mmH Glanz Acryl, Permanent 1 Rollen
10679343 Rechteck 88.9 x 38.1 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
10561515 Rechteck 18.26 x 25.46 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
11886013 Rechteck 15,24 x 66,68 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
12882699 Rechteck 22.86 x 19 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
11826033 Rechteck 57.15 x 19 mm (B x H) Matt Acryl, Permanent 1 ROLL
11826043 Rechteck 19 x 6.35 mm (B x H) Satin Acryl, Permanent 1 ROLL
33 options
Artikelnummer. 11836023
Marke: Brady™ 217089
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität 2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß, Durchsichtig
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196°C
Modell BPT-632-461
Anzahl pro Packung 2000/Packung
Menge 2000
Form Rechteck
Größe 34.93 mm (W) x 45.72 mm (H)
Größe (metrisch) 34.93 x 45.72 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) –196 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0019 in.
Dicke (metrisch) 0.012 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 41.72 mm
Dimensions (LxW) 45,72 x 34,93 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.8 in.
Breite (angloamerikanisch) 1.38 in.
Breite (metrisch) 34,93 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 34.93 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 34.93 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.8 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1.57 in.
Höhe (metrisch) 6.35 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 40 mm
Alternate Part Number BPT-632-461