Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11896023
Click to view available options
Form:
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Rund
Größe (metrisch):
101,6 W x 50,8 mmH
15,24 mm Durchm.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
15.24 B x 38.1 H (mm)
18.26 x 25.46 mm (B x H)
19 H x 31.75 B (mm)
19 x 38.1 mm (B x H)
19 x 6.35 mm (B x H)
19 x 6,35 mm (B x H)
22.86 x 19 mm (B x H)
22.86 x 22.86 mm (B x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 4,75 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (B x H)
25.4 x 9.53 mm (B x H)
34.93 x 45.72 mm (B x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38.1 x 19 mm (B x H)
40 x 15 mm (B x H)
41,28 X 15,24 mm (B x H)
48.26 x 6.35 mm (B x H)
5.08 x 22.86 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50,8 x 6,35 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50.8 H x 76.20 B (mm)
57.15 x 19 mm (B x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,2 W x 25,4 mmH
88.9 x 38.1 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Ausführung:
Glanz
Matt
Satin
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Permanent
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Packung
1 Rollen
Artikelnummer. 11896023
Marke: Brady™ 217087
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität 2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß, Durchsichtig
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Etiketten pro Zeile 2
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196°C
Modell BPT-629-461
Anzahl pro Packung 2000/Packung
Menge 2000/Packung
Form Rechteck
Größe 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Größe (metrisch) 19 x 38.1 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) –196 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0019 in.
Dicke (metrisch) 0.012 mm
Dimensions (LxW) 38,10 x 19,05 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.75 in.
Breite (angloamerikanisch) 1.5 in.
Breite (metrisch) 19 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 38.10 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.75 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.75 in.
Höhe (metrisch) 45.72 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 33 mm
Alternate Part Number BPT-629-461