Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 12834723 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Rund
Größe (metrisch):
101,6 W x 50,8 mmH
15,24 mm Durchm.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
15.24 B x 38.1 H (mm)
18.26 x 25.46 mm (B x H)
19 H x 31.75 B (mm)
19 x 38.1 mm (B x H)
19 x 6.35 mm (B x H)
19 x 6,35 mm (B x H)
22.86 x 19 mm (B x H)
22.86 x 22.86 mm (B x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 4,75 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (B x H)
25.4 x 9.53 mm (B x H)
34.93 x 45.72 mm (B x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38.1 x 19 mm (B x H)
40 x 15 mm (B x H)
41,28 X 15,24 mm (B x H)
48.26 x 6.35 mm (B x H)
5.08 x 22.86 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50,8 x 6,35 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
50.8 H x 76.20 B (mm)
57.15 x 19 mm (B x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,2 W x 25,4 mmH
88.9 x 38.1 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Ausführung:
Glanz
Matt
Satin
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Permanent
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Packung
1 Rollen
33 product options available for selection
| Artikelnummer. | Form | Größe (metrisch) | Ausführung | Klebstofftyp | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 12834723 | Rechteck | 50,8 x 25,4 mm (B x H) | Satin | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 13099262 | Rechteck | 101,6 W x 50,8 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 10479883 | Rund | 9,53 mm Durchm. | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11504314 | Rechteck mit gerundeten Ecken | 40 x 15 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 13019302 | Rechteck | 50,8 x 6,35 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 11896023 | Rechteck | 19 x 38.1 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 13099302 | Rechteck | 38,10 W x 6,35 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 11810855 | Rechteck | 19 x 6,35 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11816043 | Rechteck | 22.86 x 22.86 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11583784 | Rechteck | 25,4 W x 4,75 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 10209922 | Rechteck mit gerundeten Ecken | 25.4 x 9.53 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11836013 | Rechteck | 5.08 x 22.86 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 13009312 | Rechteck | 25,4 W x 12,7 mmH | Glanz | Naturkautschuk, Permanent | 1 Packung |
| 10020942 | Rechteck | 15,24 x 48,26 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11538754 | Rechteck | 25,4 W x 76,2 mmH | Satin | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 11836023 | Rechteck | 34.93 x 45.72 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11523724 | Rechteck | 76,20 W x 25,4 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10011932 | Rechteck mit gerundeten Ecken | 15,24 mm Durchm. | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11814714 | Rechteck | 50.8 H x 76.20 B (mm) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11503734 | Rechteck | 19 H x 31.75 B (mm) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11836043 | Rechteck | 38.1 x 19 mm (B x H) | Satin | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10031932 | Rechteck | 15.24 B x 38.1 H (mm) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10630134 | Rechteck | 50,8 x 25,4 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10315992 | Rechteck | 48.26 x 6.35 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11885245 | Rechteck | 25,4 x 12,70 mm (B x H) | Glanz | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10600784 | Rechteck | 41,28 X 15,24 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11582715 | Rechteck | 76,2 W x 25,4 mmH | Glanz | Acryl, Permanent | 1 Rollen |
| 10679343 | Rechteck | 88.9 x 38.1 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 10561515 | Rechteck | 18.26 x 25.46 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11886013 | Rechteck | 15,24 x 66,68 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 12882699 | Rechteck | 22.86 x 19 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11826033 | Rechteck | 57.15 x 19 mm (B x H) | Matt | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
| 11826043 | Rechteck | 19 x 6.35 mm (B x H) | Satin | Acryl, Permanent | 1 ROLL |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
12834723
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
236719
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
151.00 €
107.10 € / 1 Rollen
Sparen 43.90 €
29% Rabatt
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform gemäß der MCV-Änderung 2005/618/EG zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG; UL-geprüft; CSA akzeptiert
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Betriebstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
- Kompatible Drucker: BBP11, BBP12, THT-Drucker, 25-mm-Kern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Satin |
| Format | Stanzform |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leiterplatten- und Bauteilkennung, Laborkennung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Kerndrucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -80 °C |
| Modell | BPT-17-8423-1 |
| Anzahl pro Packung | 1000 Etiketten pro Rolle |
| Menge | 3000/Packung |
| Form | Rechteck |
| Größe | 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) |
| Größe (metrisch) | 50,8 x 25,4 mm (B x H) |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -112 °F bis +230 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70 bis +110 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0028 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.017 mm |
| Vertikale Wiederholung (metrisch) | 28.54 mm |
| Abmessungen (L x B) | 25,40 x 50,80 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (metrisch) | 50,8 mm |
| Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich | 50.80 mm |
| Breite (metrisch) Band | 108 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Höhe (metrisch) | 63.5 mm |
| Alternate Part Number | BPT-17-8423-1 |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |