Learn More
Brady™ Transportschilder aus Polyester
Artikelnummer. 10745145 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10745145 200 mm -
10020244 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745145 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 257505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.65 €
    5.62 € / 1 Stück
    Sparen 1.03 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number ADR 3A-200 *200-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Angezeigter Text Hochentzündliche Flüssigkeit 3
Produkttyp Transportschild
Farbe Rot