Learn More
Polyester-Wischtuch
Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
230 x 230 mm
Packungsgröße:
150 Stück
Beschreibung
Polyester-Wischtücher, Länge:230 mm, weiß, Verpackungsmenge:150/Packung, Breite:230mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtuch |
| Länge (metrisch) | 230 mm |
| Breite (metrisch) | 230 mm |
| Material | Polyester |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 230 x 230 mm |
| Verpackungsmenge | 150/Packung |