Learn More
Cytiva Ventil SV 923
Artikelnummer. 10319799 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Betriebsdruck:
2 bar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Betriebsdruck Packungsgröße
10319799 2 bar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10319799 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 11001170
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht die Durchflussumleitung zu Abfall
Ventil FV-923 Ventil ermöglicht Durchflussumlenkung zum Abfall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PEEK
Betriebsdruck 2 bar
Typ Durchflussmengenventil