Learn More
Cytiva PEEK-Probenschleifen
Artikelnummer. 11370032 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
500 μl
1 ml
2 ml
5 ml
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11370032 1 ml 0,75 mm 1 Stück
11360032 100 μl 0,5 mm -
11390032 2 ml 0,75 mm 1 Stück
10852041 5 ml 1 mm 1 Stück
11306971 500 μl 0,75 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11370032 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18111401
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die häufig für die Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden. Cytiva Life Sciences™ PEEK Probenloops sind ein wichtiges Zubehör für Chromatographie-Anwendungen.
  • Benetzte Teile sind beständig gegen organische Lösungsmittel
  • Benetzte Teile sind beständig gegenüber Salzpuffern.
  • Ausgenommen sind 100%iges Ethylacetat, 100%iges Hexan und 100%iges Tetrahydrofuran.
  • Polyetheretherketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Probenschleife
Material PEEK
Anschlussgröße (metrisch) 1.58 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,75 mm
Volumen (metrisch) 1 ml