Spezifikation
| Typ | Rohrendverschraubung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.8 mm |
| Material | PEEK |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für SRTC-3 M6-Buchsen |