Learn More
Cytiva PEEK Schläuche
Artikelnummer. 12405680 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
12405680 Je 1 1 Meter
1 options
Artikelnummer. 12405680
Marke: Cytiva 28966376
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kunststoffschläuche. Cytiva Polyetheretherketonschläuche für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
  • Packungsgröße 1 m
  • Innendurchmesser 2 mm
  • Polyetheretherketon (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schlauchmaterial
Außendurchmesser (metrisch) 3.17 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Verpackungsmenge Je 1
Gesamtlänge (metrisch) 295 mm
Material PEEK