Learn More
Alpha Packaging™ Polyethylenbeutel für biologische Gefahrstoffe
Artikelnummer. p-8007820
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
12390529 150 mm 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 12390529
Marke: Alpha Packaging™ 12390529
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Probennahme und den Transport entweder einfache oder gedruckte Alpha Packaging™ Polyethylenbeutel für biologische Gefahrstoffe verwenden. Eine Warnung vor Biogefährdung ist aufgedruckt.
  • Einfach oder gedruckt mit einer Warnung vor Biogefährdung
  • Öffnung über die gesamte Breite. Dicke 50 μm
  • Wiederverschließbarer Abschnitt für die Probe
Spezifikation
Material Polyethylen
Dicke (metrisch) 50 μm
Breite (metrisch) 150 mm
Produkttyp Beutel für biologische Gefahrstoffe