Learn More
ratiolab™ Polyethylene Cleanibag System
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6,5 l
8 l
Höhe (metrisch):
300 mm
450 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Self-adhesive strip sticks on smooth and clean surfaces
- Residue-free once removed
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.7 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 6,5 l |
| Verschlusstyp | Adhesive |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Waste Disposal |
| Enthält | Bag with Self-adhesive Strip |
| Material | Polyethylene |
| Anzahl pro Packung | 1000 Bags/Pk. |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Mehr anzeigen |