Learn More
ratiolab™ Polyethylene Cleanibag System
Artikelnummer. p-200106382
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6,5 l
8 l
Höhe (metrisch):
300 mm
450 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10018952
Marke: ratiolab™ 7000260
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
All-purpose bags with self-adhesive strip for clinical and laboratory use.
  • Self-adhesive strip sticks on smooth and clean surfaces
  • Residue-free once removed
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 1.7 gal.
Kapazität (metrisch) 6,5 l
Verschlusstyp Adhesive
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waste Disposal
Enthält Bag with Self-adhesive Strip
Material Polyethylene
Anzahl pro Packung 1000 Bags/Pk.
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 300 mm
Produkttyp Waste Disposal Bag