Learn More
Kartell™ Scheibenmembran aus Polyethylen
Artikelnummer. 10224851
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10224851
Marke: Kartell™ 0083600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Scheiben bestehen aus Polyethylen und haben eine gute chemische Beständigkeit. Kartell™ Polyethylen-Scheibenmembran wird verwendet, um das Filterpapier bei der Arbeit mit einem Buchner Trichter von der Trichterplatte zu trennen.
  • Nützliche Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte
  • Verhindert Verstopfungen der Filterlöcher
Spezifikation
Filtertyp Screen Filter
Format Disc
Material Polyethylen
Porengröße 300 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte
Anzahl pro Packung 10/Packung
Form Circle
Durchmesser (metrisch) 55 mm