Learn More
Kartell™ Scheibenmembran aus Polyethylen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Nützliche Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte
- Verhindert Verstopfungen der Filterlöcher
Spezifikation
Spezifikation
| Filtertyp | Screen Filter |
| Format | Disc |
| Material | Polyethylen |
| Porengröße | 300 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Form | Circle |
| Durchmesser (metrisch) | 110 mm |