Learn More
Chemsplash Polyethylene Disp Apron (Flat Pack) 70x115 cm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105882
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
30058448 Blue 1000 Stück
30058311 White 1000 Stück
30058224 Red 1000 Stück
30058227 Green 1000 Stück
30058438 Yellow 1000 Stück
5 options
Artikelnummer. 30058448
Marke: Chemsplash 2500.300.999
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
10 micron Disposable Apron is a polyethylene single use apron.
10 Micron Disposable Apron
  • Embossed Surface
  • Ties At Waist
  • Size:70x115cm
  • Bag of 100
  • PFAS Free
The 10 Micron Disposable Apron is a polyethylene single-use apron, ideally used in industrial kitchens, for washing or cleaning. This product is suitable for use in BRC-approved work areas and for the pharmaceutical industry.
This product does not contain: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any conflict materials.
Spezifikation
Typ Apron
Größe Universal
Material Polyethylene
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Verschlusstyp Waist Ties
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Anzahl Taschen None
Abmessungen (L x B) 70 x 115 cm
Saumtyp Seamless