Learn More
Kartell™ Tropfflaschen aus Polyethylen
Beschreibung
- Lieferung mit PE-Schlauch und Gummihütchen
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Neutral |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Enthält | Polyethylenschlauch, Gummisauger |
| Material | Polyethylen |
| Menge | 10Pack. |
| Produktlinie | Flasche |
| Höhe (metrisch) | 96 mm |
| Produkttyp | Tropfflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |