Learn More
Kartell™ Trocknungsröhrchen aus Polyethylen
Artikelnummer. 10001041
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
170 mm
220 mm
270 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10001041 270 mm 5 Stück
10478272 170 mm 5 Stück
10162711 220 mm 5 Stück
3 options
Artikelnummer. 10001041
Marke: Kartell™ 0044800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kartell™ konischen Trocknungsröhrchen eignen sich ideal zum Trocknen von Gasen. Sie verfügen über zwei Ende mit aufsteckbarem konischem Verbindungsstück zum Anschluss von Gummischläuchen.
  • Die beiden Enden verfügen über aufsteckbare konische Verbindungsstücke für Gummischläuche mit einem Durchmesser von 8–10 mm.
  • Ideal für Gase
  • Aus Polyethylen
Spezifikation
Länge (metrisch) 270 mm
Anzahl pro Karton 5/Packung
Anzahl pro Packung 5/Packung
Material Polyethylen
Produkttyp Trocknungsröhrchen