Learn More
Masterflex™ Winkelanschlussstück aus Polyethylen, Stecknippel
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 in. Schlauch-Innendurchm.
1/4 in. Schlauch-Innendurchm.
3/8 in. Schlauch-Innendurchm.
5/8 in. Schlauch-Innendurchm.
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Hergestellt aus 100 % reinen Rohstoffen
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit | 1/4 in. Schlauch-Innendurchm. |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Form | Rechtwinklig |
| Produkttyp | Schlauchtülle |