Learn More
Masterflex™ Winkelanschlussstück aus Polyethylen, Stecknippel
Artikelnummer. 11795559
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 in. Schlauch-Innendurchm.
1/4 in. Schlauch-Innendurchm.
3/8 in. Schlauch-Innendurchm.
5/8 in. Schlauch-Innendurchm.
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11795559
Marke: Masterflex™ 3062278
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erstellen Sie 90 °-Biegungen in flexiblen Schläuchen im Labor ohne Knicke oder den Einsatz von Werkzeugen.
  • Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Hergestellt aus 100 % reinen Rohstoffen
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit 3/8 in. Schlauch-Innendurchm.
Verpackungsmenge 10/Packung
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Form Rechtwinklig
Produkttyp Schlauchtülle