Learn More
Masterflex™ Polyethylen-Winkelrohradapter, 100 St./Packung
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/4 in.
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen
- Chemisch beständig
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
- Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Material | HDPE |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1 1/2 Zoll |
| Verpackungsmenge | 100 Anschlüsse |
| Schlauchgröße | 3/8 Zoll |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Auslassanschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgröße | 3/8 Zoll |
| Mehr anzeigen |