Learn More
Kartell™ Plastilab™ Polyethylen-Probenfläschchen mit flachem Boden
Artikelnummer. 10306261
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
35 ml
Dicke (metrisch):
0.98 mm
1.6 mm
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
10306261 1 ml 0.98 mm 500 Stück
10642322 35 ml 1.6 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306261 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0073000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 €
    92.36 € / 500 Stück
    Sparen 21.64 €
    18% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehrzweckbehälter für verschiedene Wiege- und Aufbewahrungsanforderungen im Labor.
  • Praktische Klappdeckel zum Aufdrücken
  • Leicht und unzerbrechlich
  • Lichtdurchlässig
  • Für die Lebensmittelaufbewahrung geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 ml
Enthält Klappdeckel zum Aufstecken
Material Polyethylen
Dicke (metrisch) 0.98 mm
Verschlusstyp Klappdeckel zum Aufstecken
Produkttyp Probengefäß mit flachem Boden