Learn More
Huenersdorf™ Polyethylen-Treibstoffkanister
Beschreibung
- Schwarz
- HDPE mit UN-Zertifizierung
- Geeignet für Ethanol-Kraftstoff E10
- Auslaufrohr und Kinder-Sicherheitsverschraubung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,79 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 3 l |
| Zertifizierung/Konformität | ADR/GGVSÂ |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Tiefe (metrisch) | 100 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 29 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transport von Gefahrgut |
| Enthält | Auslaufrohr und Kindersicherung |
| Material | Polyethylen |
| Anzahl pro Packung | 12 Pk. |
| Mehr anzeigen |