missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Extrufix Polyethylen-Abfallbeutel

Artikelnummer. 15810927
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15810927

Marke: B Braun™ 6201300

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie B Braun™ Extrufix Polyethylen-Abfallbeutel, um Abfall innerhalb oder außerhalb der Arbeitseinrichtung zu entsorgen.

  • Polyethylen
  • Grau

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 30 l
Farbe Grau
Einwegprodukt Ja
Material Polyethylen
Produkttyp Abfallbeutel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt