Learn More
Polyethylenglycol 200 Gütegrad, Hochrein, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10487260 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
25 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10487260 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
12678645 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
2 options
Artikelnummer. 10487260
Marke: Fisher Chemical P/3675/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
pH 5.0 to 7.0
Physikalische Form Flüssig
Schmelzpunkt -65°C
Menge 500 mL
Formelmasse 200g/mol
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdruck <0.01mmHg at 20°C
Viskosität 60 to 70 mPaS at 20°C