Learn More
Polyethylenglycol 200, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405007
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11405007 250 g 250 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11405007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21918.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol 200
Physikalische Form Flüssig
Schmelzpunkt °C to 55 to°C to 40°C
Dichte 1.127
Merck Index 14,7568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Menge 250 g
Formelmasse ≈200
Flammpunkt 171°C (339°F)
Brechungsindex 1.459
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethylene glycol 200
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Polyethylene glycol