Learn More
Polyethylene Glycol 3350, Powder, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588824 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15588824
Marke: Avantor J.T.Baker U22108
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A grade of chemicals for laboratory use
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene Glycol 3350
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Formelmasse 3000 to 3700 (Average)
Verpackung Weithalsflasche Braunglas