Learn More
Polyethylenglycol 4000 Gütegrad, Hochrein, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10764571 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10764571
Marke: Fisher Chemical P/3680/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
500g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Weiß
CAS 25322-68-3
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 54°C
Summenformel (C2H4O)n
MDL-Nummer MFCD01779601
Menge 500 g
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
Formelmasse ≈4000g/mol
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff