Learn More
Polyethylenglykol Diacrylat, Molekulargewicht 1,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402707
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15402707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046493.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
PEGDA is used in dental compounds, offset inks, varnishes and flexible coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26570-48-9
Summenformel C5H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.131
MDL-Nummer MFCD00081876
InChI-Schlüssel FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol;prop-2-ensäure
SMILES C=CC(=O)O.C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol diacrylate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 1,000
Physikalische Form Granularer Feststoff
Löslichkeitsinformationen Soluble in THF and chloroform.
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 1,000
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Polyethylene glycoldiacrylate