Learn More
Polyethylenglykol Diacrylat, Molekulargewicht 3,400, Thermo Scientific Chemicals
Description
Polyethylene glycol diacrylate is used in dental compounds, offset inks, varnishes and flexible coatings. It widely used in various biomedical applications such as hydrogel development for drug delivery, tissue engineering, wound healing and electrospinning processes for bioapplication due to its non-toxicity and cytocompatiblity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Polyethylene glycol diacrylate |
| Farbe | Weiß |
| Namenshinweis | M.W. 3,400 |
| Physikalische Form | Granularer Feststoff |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. Soluble in THF,Chloroform. |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Safety and Handling
- Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 3,400
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: .alpha.-(1-oxo-2-propenyl)-.omega.-[(1-oxo2-propenyl)oxy]-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)