Learn More
Polyethylenglycol Dimethacrylat, Molekulargewicht 8,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452817
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15452817 5 g 5 Gramm
15467355 250 mg 250 Milligramm
15442817 1 g 1 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15452817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046985.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25852-47-5 | CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25852-47-5
MDL-Nummer MFCD00081877
Synonym ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol dimethacrylate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 8,000
Physikalische Form Granularer Feststoff
Summenformel CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive