Learn More
Polyethylenglycol Dimethacrylat, Molekulargewicht 8,000, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethylene glycol dimethacrylate |
| Farbe | Weiß |
| Namenshinweis | M.W. 8,000 |
| Physikalische Form | Granularer Feststoff |
| Summenformel | CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |