Learn More
Polyethylene Glycol Dimethacrylate (n= 4) (stabilized with MEHQ), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethylene Glycol Dimethacrylate (n= 4) |
| CAS | 25852-47-5 |
| Summenformel | (C2H4O)4 C8H10O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-Poly(oxy-1,2-ethanediyl), Methacrylic acid','diester with polyethylene glycol, A 4EG, Bisomer P 10W, Sartomer 210, Sartomer 603, TGM 13 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H26O4/c1-13(2)15(17)19-11-9-7-5-6-8-10-12-20-16(18)14(3)4/h1,3,5-12H2,2,4H3 |
| SMILES | C=C(C(OCCCCCCCCOC(C(C)=C)=O)=O)C |
| IUPAC-Name | 8-(2-methylprop-2-enoyloxy)octyl 2-methylprop-2-enoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 282.38 |
| Formelmasse | 282.1831 |