Learn More
Polyethylene Glycol Dimethacrylate (n= 4) (stabilized with MEHQ), TRC
Artikelnummer. 30414590
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30414590 250 mg 250 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30414590
Marke: Toronto Research Chemicals TRCP688515250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene Glycol Dimethacrylate (n= 4)
CAS 25852-47-5
Summenformel (C2H4O)4 C8H10O3
Menge 250 mg
Synonym α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-Poly(oxy-1,2-ethanediyl), Methacrylic acid','diester with polyethylene glycol, A 4EG, Bisomer P 10W, Sartomer 210, Sartomer 603, TGM 13
InChI-Formel InChI=1S/C16H26O4/c1-13(2)15(17)19-11-9-7-5-6-8-10-12-20-16(18)14(3)4/h1,3,5-12H2,2,4H3
SMILES C=C(C(OCCCCCCCCOC(C(C)=C)=O)=O)C
IUPAC-Name 8-(2-methylprop-2-enoyloxy)octyl 2-methylprop-2-enoate
Molekulargewicht (g/mol) 282.38
Formelmasse 282.1831