Learn More
Polyethylenglycol-Methyletheracrylat, Molekulargewicht 1,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477245
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15477245 1 g 1 Gramm
15497245 250 mg 250 Milligramm
15487245 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15477245
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046537.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 32171-39-4 | (C2H4O)nC4H6O2 | NaN g/mol
Polyethylene glycol methyl ether acrylate is used as a raw material in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32171-39-4
Summenformel (C2H4O)nC4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00803685
InChI-Schlüssel HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
PubChem CID 18392
IUPAC-Name 2-Methoxyethylprop-2-enoat
SMILES COCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol methyl ether acrylate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 1,000
Physikalische Form Granularer Feststoff
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Menge 1 g