Learn More
Polyethylenglycol Methylethermethacrylat, Molekulargewicht 5,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427335 1 g 1 Gramm
15437335 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427335 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046838.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26915-72-0 | C13H24O6 | 276.329 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26915-72-0
Summenformel C13H24O6
Molekulargewicht (g/mol) 276.329
MDL-Nummer MFCD00241432
InChI-Schlüssel KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
PubChem CID 93675
IUPAC-Name 2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol methyl ether methacrylate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 5,000
Physikalische Form Granularer Feststoff
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Menge 1 g