Learn More
Polyethylenglykolmonododecylether, TRC
Artikelnummer. 30415755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415755 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415755 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2802805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyoxyl Lauryl Ether
CAS 9002-92-0
Summenformel C58H118O24
Menge 5 g
Synonym Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether
SMILES CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH]
Molekulargewicht (g/mol) 1199.54
Formelmasse 1198.8